Merck
369772
Sigma-Aldrich
2,5-Oxazolidinedione
98%
Szinonimák:
1,3-Oxazolidine-2,5-dione
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H3NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
101.06
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
98%
form
solid
mp
120 °C (dec.) (lit.)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C1CNC(=O)O1
InChI
1S/C3H3NO3/c5-2-1-4-3(6)7-2/h1H2,(H,4,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ARAFEULRMHFMDE-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)