Merck
369071
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4,5-difluorophenol
99%
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H2(F)2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
208.99
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.531 (lit.)
sűrűség
1.829 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
fluoro
SMILES string
Oc1cc(F)c(F)cc1Br
InChI
1S/C6H3BrF2O/c7-3-1-4(8)5(9)2-6(3)10/h1-2,10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FCYZOOHWUOEAOX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-Bromo-4,5-difluorophenol is reported to undergo palladium-catalyzed cyclotrimerization to yield hexafluoro- and trimethoxytriphenylene derivatives.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
177.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
81 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Yi-Lin Liu et al.
The Journal of organic chemistry, 74(8), 3199-3202 (2009-03-20)
Palladium-catalyzed cocyclotrimerization of allenes with arynes has been developed for selectively synthesizing phenanthrenes. In the presence of [(allyl)PdCl](2) and P(o-tol)(3), a variety of allenes, including internal and terminal allenes, underwent the cocyclotrimerization with arynes to afford the corresponding phenanthrenes in
Efficient Palladium-Catalyzed Cyclotrimeriza-tion of Arynes: Synthesis of Triphenylenes
PenAa D, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 37 (1998)