Merck
638579
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-bromo-(4-bromophenyl)acetate
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H10Br2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
321.99
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.5710 (lit.)
bp
140 °C/5 mmHg (lit.)
sűrűség
1.642 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
ester
SMILES string
CCOC(=O)C(Br)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C10H10Br2O2/c1-2-14-10(13)9(12)7-3-5-8(11)6-4-7/h3-6,9H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PPRAWWBOUOBAON-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Renata Studzińska et al.
Chemistry & biodiversity, 16(6), e1900065-e1900065 (2019-04-24)
11β-Hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11β-HSD1) is an enzyme that affects the body's cortisol levels. The inhibition of its activity can be used in the treatment of Cushing's syndrome, metabolic syndrome and type 2 diabetes. In this study, we synthesized new
Daria Kupczyk et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(18) (2020-09-19)
Glucocorticoid metabolism at the tissue level is regulated by two isoenzymes 11β-hydroxysteroid dehydrogenase (11β-HSD), which mutually convert biologically active cortisol and inactive cortisone. Recent research is focused on the role of 11β-HSD1 and 11β-HSD2 as autocrine factors of tumor cell