Fontos dokumentumok
GF75438445
Vanadium
wire reel, 0.2m, diameter 0.25mm, hard, 99.8%
Szinonimák:
Vanadium, V 005110
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
8 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99.8%
form
wire
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 754-384-45
ellenállás
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
H × átmérő
0.2 m × 0.25 mm
bp
3380 °C (lit.)
mp
1890 °C (lit.)
sűrűség
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[V]
InChI
1S/V
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)