Merck
D7283
Sigma-Aldrich
3,5-Di-O-(p-toluyl)-2-deoxy-D-ribofuranosyl chloride
~90%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H21ClO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
388.84
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Teszt
~90%
Minőségi szint
Forma
powder
mp
117-119  °C
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)C(=O)OC[C@H]2O[C@@H](Cl)C[C@@H]2OC(=O)c3ccc(C)cc3
InChI
1S/C21H21ClO5/c1-13-3-7-15(8-4-13)20(23)25-12-18-17(11-19(22)26-18)27-21(24)16-9-5-14(2)6-10-16/h3-10,17-19H,11-12H2,1-2H3/t17-,18+,19+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FJHSYOMVMMNQJQ-IPMKNSEASA-N
Alkalmazás
3,5-Di-O-(p-toluyl)-2-deoxy-D-ribofuranosyl is used as a precursor for the synthesis of unnatural β-D-ribofuranosyl containing nucleosides and nucleotides.
Egyéb megjegyzések
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)