Fontos dokumentumok
337714
Hydroquinine
98%
Szinonimák:
(8a,9R)-10,11-Dihydro-6′-methoxycinchonan-9-ol, Dihydroquinine, NSC 41799
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
98%
form
powder
optikai aktivitás
[α]25/D −148°, c = 1 in ethanol
mp
168-176 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CC[C@H]1CN2CCC1C[C@@H]2[C@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C20H26N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h4-6,8,11,13-14,19-20,23H,3,7,9-10,12H2,1-2H3/t13-,14-,19-,20+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LJOQGZACKSYWCH-WZBLMQSHSA-N
Géninformáció
human ... CYP2D6(1565)
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)