Merck
336262
Sigma-Aldrich
Sodium stannate trihydrate
95%
Szinonimák:
Sodium stannate hydrate (Na2 SnO3 .3H2O), Sodium tin oxide (Na2 SnO3 ), trihydrate, Sodium tin oxide trihydrate (Na2 SnO3 .3H2O)
About This Item
Lineáris képlet:
Na2SnO3·3H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
266.73
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
95%
Forma:
powder
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: tin
SMILES string
O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Sn]([O-])=O
InChI
1S/2Na.3H2O.3O.Sn/h;;3*1H2;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SFXJSNATBHJIDS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Sodium stannate trihydrate can be used as a precursor to synthesize:
  • Lanthanum stannate nanoparticles that are used for the modification of glassy carbon electrodes.
  • Neodymium stannate nanoparticles for the selective detection of dimetridazole in biological samples.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)