ZRB1993
Anti-PHD2/EGLN1 Antibody, clone 1B12 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
Egl nine homolog 1;EC:1.14.11.29;Hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase 2;HIF-PH2;HIF-prolyl hydroxylase 2;HPH-2;Prolyl hydroxylase domain-containing protein 2;SM-20
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1B12, recombinant monoclonal
leírás
1B12 Clone
termékcsalád
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 46.02 kDa
observed mol wt ~44 kDa
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
mouse, human, rat
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
monkey
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
C-terminal
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... EGLN1(54583)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in HEK293 cell lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected PHD2/EGLN1 in HEK293 cell lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected PHD2/EGLN1 in lysates from PC3 and C6 cells and Mouse brain tissue.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound PHD2/EGLN1 peptide with a KD of 6.1 x 10-7 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected PHD2/EGLN1 in human kidney tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected PHD2/EGLN1 in C6 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting in HEK293 cell lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected PHD2/EGLN1 in HEK293 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1