Merck
318345
Sigma-Aldrich
2-(Chloromethyl)allyl-trimethylsilane
97%
Szinonimák:
2-(Chloromethyl)-3-trimethylsilyl-1-propene, 2-(Trimethylsilylmethyl)allyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3SiCH2C(CH2Cl)=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
162.73
Beilstein:
1747038
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.453 (lit.)
bp
162-163 °C/768 mmHg (lit.)
sűrűség
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(C)CC(=C)CCl
InChI
1S/C7H15ClSi/c1-7(5-8)6-9(2,3)4/h1,5-6H2,2-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CQXWCEVXNRHUSQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
109.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
43 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)