Merck
281557
Sigma-Aldrich
Potassium tetracyanoplatinate(II)
Szinonimák:
Dipotassium tetracyanoplatinate
About This Item
Lineáris képlet:
K2Pt(CN)4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
377.34
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma:
solid
Forma
solid
Minőségi szint
SMILES string
[K+].[K+].N#C[Pt--](C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/4CN.2K.Pt/c4*1-2;;;/q;;;;2*+1;-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GPNDCURIWOPVTF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbonesEnvironment
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)