Fontos dokumentumok
208833
Ruthenium(IV) oxide hydrate
powder
Szinonimák:
Hydrous ruthenium oxide, Ruthenium dioxide hydrate
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: ruthenium
SMILES string
O.O=[Ru]=O
InChI
1S/H2O.2O.Ru/h1H2;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FGEKTVAHFDQHBU-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)