Fontos dokumentumok
CDS025227
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Undecafluoro-3-octanone
AldrichCPR
Szinonimák:
Ethyl Undecafluoroamyl Ketone, Ethyl perfluoro-N-amyl ketone
About This Item
Javasolt termékek
funkcionális csoport
fluoro
ketone
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)CC
InChI
InChI=1S/C12H13NO/c1-2-4-10-7-6-9-5-3-8-13-11(9)12(10)14/h3,5-8,14H,2,4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHTNJYGNFUMJTN-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)