Merck
276707
Sigma-Aldrich
Palladium on carbon
extent of labeling: 5 wt. % loading (dry basis), matrix activated carbon, wet support
Szinonimák:
Pd/C
About This Item
Lineáris képlet:
Pd
Molekulatömeg:
106.42
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141733
eCl@ss:
38191001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
tartalmaz
~50% water
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Criegee Mechanism For Ozonolysis
a címkézés mértéke
5 wt. % loading (dry basis)
súly
Unit weight excludes weight of water
matrix
activated carbon, wet support
SMILES string
[Pd]
InChI
1S/Pd
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Catalyst for:
  • Stille reaction
  • Hydrogenation reactions
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling and Heck-Mizoroki reactions
  • Deoxygenation
  • Oxidation reactions
  • Coupling reactions
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)