Fontos dokumentumok
275425
2,5-Dimethoxythiophenol
98%
Szinonimák:
2,5-Dimethoxybenzenethiol
Összes fotó(1)
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3O)2C6H3SH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
170.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.5860 (lit.)
bp
88-90 °C/0.5 mmHg (lit.)
sűrűség
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(OC)c(S)c1
InChI
1S/C8H10O2S/c1-9-6-3-4-7(10-2)8(11)5-6/h3-5,11H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SESUUAOAUZDHHP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The s-alkylation of 2,5-dimethoxythiophenol with pentyl bromide and heptyl bromide was studied.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Open-ring models of hetero-cannabinoids: synthesis of 2-(alkylthio)-5-(2-aminoethyl) hydroquinone derivatives.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 55(3), 782- 796 (1990)
Homan Kang et al.
Scientific reports, 5, 10144-10144 (2015-05-29)
Recently, preparation and screening of compound libraries remain one of the most challenging tasks in drug discovery, biomarker detection, and biomolecular profiling processes. So far, several distinct encoding/decoding methods such as chemical encoding, graphical encoding, and optical encoding have been