Merck
GF60710666
Nickel
powder, 45 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.5+%
Szinonimák:
NI006015
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Ni
CAS-szám:
Molekulatömeg:
58.69
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141729
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
≥99.5%
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 607-106-66
ellenállás
6.97 μΩ-cm, 20°C
súly
100 g
maximum részecskeméret
45 (micron)
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
sűrűség
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory Tract,Skin
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)