Merck
GF52284438
Copper
powder, max. particle size 200 micron, weight 2000 g, purity 99.8%
Szinonimák:
CU006045
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Cu
CAS-szám:
Molekulatömeg:
63.55
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141711
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
99.8%
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 522-844-38
ellenállás
1.673 μΩ-cm, 20°C
súly
2000 g
maximum részecskeméret
200 μm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
sűrűség
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)