Fontos dokumentumok
SML3593
Hexachlorophene
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
2,2′,3,3′,5,5′-Hexachloro-6,6′-dihydroxydiphenylmethane, 2,2′-Dihydroxy-3,3′,5,5′,6,6′-hexachlorodiphenylmethane, 2,2′-Methylenebis[3,4,6-trichlorophenol], Nabac
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC1=C(C(O)=C(C=C1Cl)Cl)CC2=C(C(Cl)=CC(Cl)=C2O)Cl
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ACGUYXCXAPNIKK-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)