Merck
250066
Sigma-Aldrich
Aluminum bromide solution
anhydrous, 1.0 M in dibromomethane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
AlBr3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
266.69
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
grade:
anhydrous
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 81.3 °C)
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: aluminum
koncentráció
1.0 M in dibromomethane
sűrűség
2.522 g/mL at 25 °C
SMILES string
Br[Al](Br)Br
InChI
1S/Al.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)