Merck
248401
Sigma-Aldrich
Magnesium methyl carbonate solution
2.0 M in DMF
Szinonimák:
MMC, Methoxymagnesium methyl carbonate, Methyl methoxymagnesium carbonate, Stile’s reagent
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OMgOCO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.38
Beilstein:
4342967
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
liquid
Minőségi szint
koncentráció
2.0 M in DMF
sűrűség
1.103 g/mL at 25 °C
SMILES string
CO[Mg]OC(=O)OC
InChI
1S/C2H4O3.CH3O.Mg/c1-5-2(3)4;1-2;/h1H3,(H,3,4);1H3;/q;-1;+2/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PNVKCUSCADAAMP-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Magnesium methyl carbonate is also known as Stile′s reagent. It is used as a carboxylating agent for the α-carboxylation of nitroalkanes, ketones, lactones, hydantoins, and phenols.
Figyelmeztetés
Danger-Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
136.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
58 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sebastiano Di Bucchianico et al.
Particle and fibre toxicology, 15(1), 32-32 (2018-07-19)
Genotoxicity is an important toxicological endpoint due to the link to diseases such as cancer. Therefore, an increased understanding regarding genotoxicity and underlying mechanisms is needed for assessing the risk with exposure to nanoparticles (NPs). The aim of this study
Tao Chen et al.
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 40(10), 2522-2528 (2017-09-30)
The marriage between the deep convolutional neural network (CNN) and region proposals has made breakthroughs for object detection in recent years. While the discriminative object features are learned via a deep CNN for classification, the large intra-class variation and deformation
Mara Colombo et al.
Human mutation, 39(5), 729-741 (2018-02-21)
Although the spliceogenic nature of the BRCA2 c.68-7T > A variant has been demonstrated, its association with cancer risk remains controversial. In this study, we accurately quantified by real-time PCR and digital PCR (dPCR), the BRCA2 isoforms retaining or missing exon 3.
Akbar Adjie Pratama et al.
Scientific reports, 7(1), 9156-9156 (2017-08-24)
Bacteriophages constitute key gene transfer agents in many bacteria. Specifically, they may confer gene mobility to Paraburkholderia spp. that dwells in soil and the mycosphere. In this study, we first screened mycosphere and bulk soils for phages able to produce
Chen Ling et al.
Cell discovery, 2, 16047-16047 (2017-01-07)
The recruitment of FANCM, a conserved DNA translocase and key component of several DNA repair protein complexes, to replication forks stalled by DNA interstrand crosslinks (ICLs) is a step upstream of the Fanconi anemia (FA) repair and replication traverse pathways