Merck
M51407
2-Methylindole
98%
Szinonimák:
NSC 7514
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H9N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
131.17
Beilstein:
109781
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Teszt
98%
bp
273 °C (lit.)
mp
57-59 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H9N/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7/h2-6,10H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BHNHHSOHWZKFOX-UHFFFAOYSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Alkalmazás
Reactant for:
  • Regioselective synthesis of oxopyrrolidine analogs via iodine-catalyzed Markovnikov addition reaction
  • Friedel-Crafts alkylation reactions
  • Preparation of tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
  • Preparation of plant-growth inhibitors
  • Michael addition reactions
  • Synthesis of cyclooxygenase-1 (COX-1)/cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitors
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
285.8 °F
Lobbanási pont (C)
141 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Emma L Harry et al.
The Analyst, 136(8), 1728-1732 (2011-02-26)
The potential of ion mobility (IM) spectrometry in combination with mass spectrometry (MS) for real-time reaction monitoring is reported. The combined IM-MS approach using electrospray ionization affords gas-phase analyte characterization based on both mass-to-charge (m/z) ratio and gas-phase ion mobility
T Misra et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 58(8), 1631-1641 (2002-08-09)
By using steady state and time-resolved (laser flash photolysis and single photon counting) spectroscopic techniques the quenching of the lowest excited singlet (S1) state of 9-cyanoanthracene (9CNA) by the donors (quenchers) 2-methylindole (2MI) and 2-methylindoline (2MIN) in solvents of different
T Bhattacharya et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 60(8-9), 1957-1966 (2004-07-14)
Electrochemical measurements by cyclic voltammetry predict the possibility of occurrence of photoinduced electron-transfer (PET) reactions between the ground state of 2-phenylindole (2PI) (electron donor) and the excited singlet of 9-cyanoanthracene (9CNA) molecule acting as an electron acceptor. However, 2PI should
J M Gutteridge
The International journal of biochemistry, 14(7), 649-653 (1982-01-01)
1. The thiobarbituric acid (TBA) reaction, widely applied to the detection of autoxidation in polyunsaturated fatty acids, can be used to measure free-radical damage to amino acids, carbohydrates and nucleic acids. 2. In all of these systems malondialdehyde (MDA) is
V F Ximenes et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 387(2), 173-179 (2001-05-24)
The indole moeity is present in many substances of biological occurrence. Its metabolism, in most cases, involves an oxidative pathway. This study reports the oxidation of a series of indole derivatives, including several of biological origin, catalyzed by horseradish peroxidase