Merck
24045
Sigma-Aldrich
2-(4-Chlorobutyl)-1,3-dioxolane
≥97.0% (GC)
Szinonimák:
5-Chloro-n-valeraldehyde ethylene acetal
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H13ClO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
164.63
Beilstein:
4304948
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.457
bp
56-58 °C/0.1 mmHg (lit.)
sűrűség
1.109 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
ether
SMILES string
ClCCCCC1OCCO1
InChI
1S/C7H13ClO2/c8-4-2-1-3-7-9-5-6-10-7/h7H,1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GFTDGDAKGDUYGO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-(4-Chlorobutyl)-1,3-dioxolane was used in the synthesis of C-chlorobutylpyrogallol[4]arene.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
185.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
85.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Scott J Dalgarno et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (36)(36), 3803-3805 (2006-09-14)
Two lower rim halogenated pyrogallol[4]arenes have been synthesised and structurally characterised as either bi-layer or hexameric nano-capsule motifs depending upon chain length and functionalisation.