Fontos dokumentumok
900724
Molybdenum disulfide
dispersion, 0.1-0.5 mg/mL in H2O
Szinonimák:
2D Dispersion, MoS2 Dispersion nonionic surfactant, MoS2 Dispersion with Pluronic F87, Moly sulfide
About This Item
Javasolt termékek
Forma
dispersion
Minőségi szint
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
0.1-0.5 mg/mL in H2O
részecskeméret
≤500 nm
bp
100 °C (water)
sűrűség
0.9-1.1 g/mL at 25 °C
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
SMILES string
[Mo](=S)=S
InChI
1S/Mo.2S
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Recent advancements in paper-based sensing platforms offer cost-effective clinical diagnostics with microfluidic channels and colorimetric or electrochemical detection zones.
Advances in scalable synthesis and processing of two-dimensional materials