Merck
808245
Sigma-Aldrich
10,10′-dibromo-9,9′-bianthracene
Szinonimák:
10,10′-dibromo-9,9′-bianthryl, 10-bromo-9-(10-bromoanthracen-9-yl)anthracene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28H16Br2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
512.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma:
powder
Teszt:
≥98% (HPLC)
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
powder
mp
348-352 °C
SMILES string
BrC1=C2C(C=CC=C2)=C(C3=C(C=CC=C4)C4=C(Br)C5=C3C=CC=C5)C6=CC=CC=C61
InChI
1S/C28H16Br2/c29-27-21-13-5-1-9-17(21)25(18-10-2-6-14-22(18)27)26-19-11-3-7-15-23(19)28(30)24-16-8-4-12-20(24)26/h1-16H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NPNNLGXEAGTSRN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Surface-Assisted Reactions toward Formation of Graphene Nanoribbons on Au(110) Surface.
Lorenzo M, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 119(5), 2427-2437 (2015)
Yen-Chia Chen et al.
Nature nanotechnology, 10(2), 156-160 (2015-01-13)
Bandgap engineering is used to create semiconductor heterostructure devices that perform processes such as resonant tunnelling and solar energy conversion. However, the performance of such devices degrades as their size is reduced. Graphene-based molecular electronics has emerged as a candidate
Akimitsu Narita et al.
Chemical record (New York, N.Y.), 15(1), 295-309 (2014-11-22)
In this article, we describe our chemical approach, developed over the course of a decade, towards the bottom-up synthesis of structurally well-defined graphene nanoribbons (GNRs). GNR synthesis can be achieved through two different methods, one being a solution-phase process based