Merck
215945
Sigma-Aldrich
Pararosaniline acetate
Dye content 90 %
Szinonimák:
Basic Parafuchsin, Basic Red 9, Magenta O
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H17N3 · C2H4O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
347.41
Colour Index szám:
42500
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
form
solid
Minőségi szint
összetétel
Dye content, 90%
mp
203 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
95% ethanol: 0.1%
λmax
545 nm
ε (extinkciós együttható)
≥11000 at 235-241 nm in ethanol: water (1:1) at 0.004%
≥16000 at 286-292 nm in ethanol: water (1:1) at 0.004%
≥78000 at 543-549 nm in ethanol: water (1:1) at 0.004%
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CC(O)=O.Nc1ccc(cc1)C(\c2ccc(N)cc2)=C3\C=CC(=N)C=C3
InChI
1S/C19H17N3.C2H4O2/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;1-2(3)4/h1-12,20H,21-22H2;1H3,(H,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YIXIVOYGLPFDCY-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Pararosaniline acetate is one of the components of basic fuchsin. It acts as a reversible, linear inhibitor of horse butyrylcholinesterase (BChE).
Egyéb megjegyzések
This is the pure, principal component of mixtures commonly referred to as Basic Fuchsin.
Jogi információk
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Michael D. Larra?aga, Richard J. Lewis, Robert A. Lewis
Hawley's Condensed Chemical Dictionary (2016)
Comparative effects of cationic triarylmethane, phenoxazine and phenothiazine dyes on horse serum butyrylcholinesterase.
Yucel YY
Archives of Biochemistry and Biophysics, 478, 201-205 (2008)
C.I. Basic Red 9 monohydrochloride.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 11, III66-III67 (2004-01-01)
M E Baker et al.
The Analyst, 119(5), 959-961 (1994-05-01)
The colorimetric indicator pararosaniline has been immobilized onto the cation-exchange resins Amberlite IRC-50, Dowex 50W-X8 and cellulose phosphate by electrostatic bonding. The reflectance of each reagent phase was measured using a bifurcated fibre-optic system and a flow cell. Pararosaniline immobilized
Determination of formaldehyde in indoor air by a solid sorbent technique.
P E Georghiou et al.
IARC scientific publications, (109)(109), 251-255 (1993-01-01)