Merck
GF93173676
Beryllium
flake, 10 mm, weight 10 g, purity 99.5%
Szinonimák:
BE006200, Glucinium
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Be
CAS-szám:
Molekulatömeg:
9.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
99.5%
Forma
flakes
öngyulladási hőmérséklet
1198 °F
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 931-736-76
ellenállás
4.46 μΩ-cm, 20°C
súly
10 g
bp
2970 °C (lit.)
mp
1278 °C (lit.)
sűrűség
1.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Be]
InChI
1S/Be
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)