Merck
199567
Sigma-Aldrich
Ethyl Orange sodium salt
indicator grade, Dye content 90 %
Szinonimák:
4-(4-Diethylaminophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5)2NC6H4N=NC6H4SO3Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
355.39
Beilstein:
3821641
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
grade
indicator grade
Minőségi szint
összetétel
Dye content, 90%
technika/technikák
titration: suitable
visual transition interval
3.0-4.8, red to orange
oldhatóság
H2O: 1 mg/mL
λmax
474 nm
ε (extinkciós együttható)
≥29000 at 473-477 nm in deionized water
≥8000 at 274-282 nm in deionized water
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CCN(CC)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C16H19N3O3S.Na/c1-3-19(4-2)15-9-5-13(6-10-15)17-18-14-7-11-16(12-8-14)23(20,21)22;/h5-12H,3-4H2,1-2H3,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/b18-17+;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YZORUOZKRBVLEG-ZAGWXBKKSA-M
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)