Fontos dokumentumok
125199
3-Chloropropanesulfonyl chloride
98%
Szinonimák:
γ-Chloropropanesulfonyl chloride, 1-Chloro-3-propanesulfonyl chloride, 3-Chloro-1-propanesulfonyl chloride, 3-Chloro-n-propanesulfonyl chloride, 3-Chloropropylsulfonyl chloride
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.489 (lit.)
bp
70 °C/0.5 mmHg (lit.)
sűrűség
1.456 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
ClCCCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C3H6Cl2O2S/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GPKDGVXBXQTHRY-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)