About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4CH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.19
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.529 (lit.)
bp
242-243 °C (lit.)
sűrűség
1.002 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
Cc1cccc(CCO)c1
InChI
1S/C9H12O/c1-8-3-2-4-9(7-8)5-6-10/h2-4,7,10H,5-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWHVBVJDKLSOTB-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
3-Methylphenethyl alcohol (2-(3-methylphenyl) ethanol) is commonly used as fragrance ingredient.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
228.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
109.00 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
J Scognamiglio et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 50 Suppl 2, S173-S175 (2011-11-01)
A toxicologic and dermatologic review of 2-(3-methylphenyl) ethanol when used as a fragrance ingredient is presented. 2-(3-Methylphenyl) ethanol is a member of the fragrance structural group Aryl Alkyl Alcohols and is a primary alcohol. The AAAs are a structurally diverse