Merck
189286
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzamide
98%
About This Item
Lineáris képlet:
O2NC6H4CONH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
166.13
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
solid
mp
199-201 °C (lit.)
funkcionális csoport
amide
nitro
SMILES string
NC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O3/c8-7(10)5-1-3-6(4-2-5)9(11)12/h1-4H,(H2,8,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZESWUEBPRPGMTP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Negative quasimolecular ions of 4-nitrobenzamide has been investigated by electrospray ionization mass spectrometry.
Alkalmazás
4-Nitrobenzamide was used in the preparation of 4-nitrobenziminosulfurane.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
F C Chiu et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 11(12), 1061-1064 (2000-01-11)
Negative quasimolecular ions of aromatic carboxylic acid amides have been observed unexpectedly under electrospray ionization conditions. Hypothetically, deprotonation of either carboxamide or carboximidic acid tautomers can produce anions with equivalent resonance structures, the stability of which is affected by conjugated
Preparation of nitriles from primary amides under Swern oxidation conditions.
Nakajima N and Ubukata M.
Tetrahedron Letters, 38(12), 2099-2102 (1997)