AB10523
Anti-EBF-1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Transcription factor COE1, O/E-1, OE-1, Early B-cell factor
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human, mouse
technika/technikák
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... EBF1(1879)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected EBF-1 in mouse cryosections of wild type spinal cord tissue. (Image courtesy of Dr. Giacomo Consalez, San Raffaele Scientific Institute.)
Immunofluorescence Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected EBF-1 in COS-7 cells transfected with EBF expressing plasmids. (Image courtesy of Dr. Giacomo Consalez, San Raffaele Scientific Institute.)
Dot Blot Analysis: EBF-1, EBF-2, and EBF-3 peptides from a representative lot were probed with Anti-EBF-1 (1:100 dilution). No cross reactivity to peptides for EBF-3 & EBF-2 were observed.
Minőség
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected EBF-1 in 10 µg of Raji cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Raji cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1