Merck
554332
Sigma-Aldrich
4-Fluorosalicylic acid
96%
About This Item
Lineáris képlet:
FC6H3(OH)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.11
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
mp
170 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)c1ccc(F)cc1O
InChI
1S/C7H5FO3/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,9H,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TTZOLDXHOCCNMF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-Fluorosalicylic acid can be synthesized from the following compounds:
  • 4-fluorotoluene
  • m-fluorophenol
  • 4-aminosalicylic acid
Alkalmazás
4-Fluorosalicylic acid may be used to synthesize 4-fluorogentisic acid.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Effect of intramolecular hydrogen bonding on the relative acidities of substituted salicylic acids in benzene solution.
Dunn GE and Penner TL.
Canadian Journal of Chemistry, 45(14), 1699-1706 (1967)
Fluorosalicylohydroxamic acids.
Ostaszynski A, et al.
Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. Serie des Sciences Chimiques, 8, 591-597 (1960)
R L Crawford et al.
Journal of bacteriology, 121(3), 794-799 (1975-03-01)
Gentisate:oxygen 1,2-oxidoreductase (decyclizing) (EC 1.13.11.4; gentisate 1,2-dioxygenase) from Moraxella osloensis was purified to homogeneity as shown by polyacrylamide gel electrophoresis. The enzyme has a molecular weight of about 154,000 and gives rise to subunits of molecular weight 40,000 in the
Robin R Shields-Cutler et al.
The Journal of biological chemistry, 290(26), 15949-15960 (2015-04-12)
During Escherichia coli urinary tract infections, cells in the human urinary tract release the antimicrobial protein siderocalin (SCN; also known as lipocalin 2, neutrophil gelatinase-associated lipocalin/NGAL, or 24p3). SCN can interfere with E. coli iron acquisition by sequestering ferric iron