Fontos dokumentumok
48355
1,2,3-Trichloropropane solution
certified reference material, 200 μg/mL in methanol
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 552
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
Jellemzők
standard type internal
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
200 μg/mL in methanol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C3H5Cl3/c4-1-3(6)2-5/h3H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CFXQEHVMCRXUSD-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
51.8 °F
Lobbanási pont (C)
11 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?