ZRB1888
Anti-Histone H3-Lys9me3 Antibody, clone 4J8 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
Histone H31t;H3/t;H3/g;H3-Lys9 3me, H3K9me3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
4J8, recombinant monoclonal
leírás
4J8 Clone
termékcsalád
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 15.51 kDa
observed mol wt ~16 kDa
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
mouse, rat, human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
N-terminal
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
trimethylation (Lys9)
Géninformáció
human ... HIST3H3(8290)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell acid extract.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Histone H3-Lys9me3 in HeLa cell acid extract.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Histone H3-Lys9me3 in Balb3T3/A31 and RAT2 cell lysates.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Tri-Methyl-Histone H3-Lys9 peptide with a KD of 1.9 x 10-6 in an affinity binding assay.
Peptide Inhibition Assay: Target band detection in HeLa cell acid extract was prevented by pre-blocking of a representative lot with Histone H3-Lys9me3 peptide, but not with non-methylated Histone H3-Lys9
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Histone H3-Lys9me3 in human colon tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1