Merck
11270
Sigma-Aldrich
DL-Aspartic acid magnesium salt tetrahydrate
≥98.0%
Szinonimák:
Magnesium DL-aspartate
About This Item
Lineáris képlet:
[HOOCCH(NH2)CH2COO]2Mg · 4H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
360.56
Beilstein:
6029702
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Terméknév
DL-Aspartic acid magnesium salt tetrahydrate, ≥98.0%
Teszt
≥98.0%
Forma
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
szín
white
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
OC(CC(N)C([O-])=O)=O.[Mg+2].C
InChI
1S/C4H7NO4.CH4.Mg/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;;/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);1H4;/q;;+2/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YKAKEEZZQUOYRV-UHFFFAOYSA-M
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)