Merck
380806
Sigma-Aldrich
Vinyl 4-tert-butylbenzoate
99%
Szinonimák:
Vinyl 4-(1,1-dimethylethyl)benzoate
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CC6H4CO2CH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
204.26
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.518 (lit.)
bp
100 °C/0.5 mmHg (lit.)
sűrűség
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)OC=C
InChI
1S/C13H16O2/c1-5-15-12(14)10-6-8-11(9-7-10)13(2,3)4/h5-9H,1H2,2-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZLHVSEPPILCZHH-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jérémie Brand et al.
Carbohydrate polymers, 169, 189-197 (2017-05-16)
Herein we propose a versatile method for the surface tailoring of cellulose nanocrystals (CNCs) based on the reactivity of vinyl ester molecules toward the accessible hydroxyl groups located at the surface of the nanoparticles. CNCs produced from wood pulp were