Merck
101699
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-nitrotoluene
99%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H3(NO2)Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
171.58
Beilstein:
1239924
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
solid
bp
238 °C (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
nitro
SMILES string
Cc1c(Cl)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9(10)11/h2-4H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XCSNRORTQRKCHB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Environment
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
257.0 °F
Lobbanási pont (C)
125 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)