Az oldhatóság fokozása: A szilárd készítmények biológiai hozzáférhetőségének javítása
Az oldhatóságot fokozó megközelítések egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a gyógyszeripari termékfejlesztésben, mivel a készülő gyógyszerhatóanyagok (API-k) egyre nagyobb száma mutat alacsony vizes oldhatóságot. Mivel nem áll rendelkezésre egyféle megoldás, ezért az API tulajdonságaitól, a kívánt végső adagolási formától és a formuláció kívánt teljesítményétől függően kell kiválasztani a megfelelő, finomhangolt megközelítést. Olyan innovatív segédanyagok széles skáláját kínáljuk, amelyek az API oldhatóságának formulázási megközelítéseken keresztüli javításával, valamint a korai fejlesztési fázisokban történő API-feldolgozással fokozhatják a végső gyógyszertermék hatékonyságát.
Megoldásaink közé tartoznak:
- Speciális segédanyagok forró olvadék extrudáláshoz, porlasztva szárításhoz, az oldódási sebesség fokozásához tablettázás során, valamint egy egyedi felületi struktúrával rendelkező szilika hatóanyaghordozó
- API feldolgozó vegyszerek só- és kokristályképzéshez
Mindezt a Emprove® Program támogatja, átfogó dokumentációval, hogy felgyorsítsa a piacra jutást. Ha alkalmazható, termékeink megfelelnek a főbb gyógyszerkönyveknek.
Tekintse meg, hogyan javíthatja termelékenységét és teljesítményét.
Kiváló oldhatóságnövelés és stabilizálás
A Parteck® MXP polivinil-alkohol polimerek termékcsaládját kifejezetten forróolvadék extrudáláshoz terveztük és optimalizáltuk, hogy az API-k széles körének oldhatóságát növelje:
Hidrofil kenőanyag a megbízható teljesítményért
Az oldódási sebességet fokozó segédanyagunk, amely robusztus vízoldható, hidrofil kenőanyagként is működik - a modern szilárd anyagok gyártásának igényeit szem előtt tartva terveztük.
Multifunkcionális az oldhatóság fokozására és a részecskeszerkesztésre
Az innovatív Parteck® SLC mezopórusos szilícium-dioxidot oldhatóságfokozó segédanyagként használjuk, amely a vegyület oldhatóbb, amorf formáját stabilizálja a nano-méretű pórusokban.
Meglumin Kétféle minőség, sokféle alkalmazás
A szerves bázis meglumin ellenionként használható az API-val só képzésére, vagy funkcionális segédanyagként az API oldhatóságának fokozására, az API stabilitásának javítására és a pH-érték beállítására. Válassza ki a kívánt minőséget:
Kapcsolódó termékforrások
- Download: Formulation Handbook
In this formulation handbook, we have compiled information and formulation examples that can help you when developing your formulation.
- Article: API Solubility and Dissolution Enhancement Via Formulation
Our overview of API solubility and dissolution enhancement methods can help you decide between the many options to take during formulation.
- Article: Improving API Solubility
This article describes the solubility challenge presented by many small molecule APIs and strategies to overcome these issues during the formulation process.
- White Paper: The Developability Classification System (DCS): Enabling an Optimized Approach for Formulation of Poorly Soluble Molecules
This white paper explores the DCS, a recent advancement based on the BCS system.
- Parteck® MXP White Paper: Enhancing the Solubility of Active Pharmaceutical Ingredients Using Hot Melt Extrusion and Polyvinyl Alcohol
This white paper describes how hot melt extrusion, and a specially engineered grade of polyvinyl alcohol can be used to increase the solubility of DCS IIb molecules.
- Parteck® MXP Brochure: Two Polymers, Unparalleled Value
With two specifically engineered grades of polyvinyl alcohol, our Parteck® MXP polymers are optimal for generating high performing, solubility enhanced formulations via hot melt extrusion.
- Parteck® MXP White Paper: Improving the Bioavailability of Challenging APIs Using Hot Melt Extrusion with Polyvinyl Alcohol
This white paper focuses on using hot melt extrusion (HME) to modify the physical state of APIs with the aim of enhancing solubility by converting the poorly soluble drug from its crystalline form into a stabilized amorphous form.
- Parteck® PLX 188 White Paper: Poloxamer: A Simple and Powerful Solution for Accelerating Dissolution
This white paper introduces the concept of dissolution and discuss how poloxamers are a simple yet powerful formulation approach that can enhance dissolution rate, while minimizing resource requirements.
- Parteck® PLX 188 Brochure: Accelerate Dissolution
Enhance dissolution rate and lubrication with a single high-performance excipient.
- Parteck® SLC Brochure: Adsorb, Stabilize, and Enhance
Unlock amorphous solubility enhancement for even the most challenging compounds.
- Meglumine Brochure: Double Your Benefit with Meglumine
Applicable either as an advanced API intermediate or as a functional excipient.
- Sweeteners Brochure: Two Ways to Ace the Taste Test
Achieve stable formulations and clean, sugar-like taste with our high-intensity sweeteners.