PAH-ok meghatározása paprikaporban SPE segítségével
Katherine K. Stenerson
Principal R&D Scientist
Bevezetés
A paprika egy szárított édes paprikából készült fűszer, amelyet ízesítésre és színezésre használnak a konyha számos területén. A polinukleáris aromás szénhidrogénekkel (PAH) való szennyeződés akkor fordulhat elő, amikor a paprikanövények ki vannak téve ezeknek a szennyező anyagoknak a környezetben és/vagy a szárítási folyamat során. A fűszernövények használata a főzésben és az élelmiszer-előállításban egyre népszerűbbé válik, ezért a PAH-oknak, különösen a rákkeltő tulajdonságokkal rendelkező PAH-oknak való kitettség aggodalomra ad okot. Az Európai Unió (EU) odáig ment, hogy szabályozta a szárított fűszernövényekben és fűszerekben található számos PAH megengedett legmagasabb értékét.
Kifejezetten a paprika esetében a megengedett legmagasabb értéket 10 ng/g-ban határozták meg a benzo[a]pirénre és 50 ng/g-ban a benzo[a]pirén, krizén, benzo[a]antracén és benzo[b]fluorantén összegére.1
A gyógynövényekben és fűszerekben található PAH-ok vizsgálatához használt mintaelőkészítési módszerek oldószeres extrakciót igényelnek, amelyet egy tisztítási lépés követ. Az eddig alkalmazott tisztítási módszerek közé tartozik a gélpermeációs kromatográfia (GPC) és a szilikagéllel végzett szilárd fázisú extrakció (SPE). 2,3 Az elmúlt néhány évben a PAH-elemzésre szánt, nagy háttérrel rendelkező minták tisztítására egy új megközelítést alkalmaztak, amely egy Florisil® felső réteget és egy Z-Sep/C18 alsó réteget tartalmazó kétrétegű SPE-kazettát tartalmaz. Ezt a Supelclean™ EZ-POP NP nevű patront a PAH-ok étolajokból történő közvetlen extrakciójára és biota minták kivonatainak tisztítására használták.4,5 Ebben a munkában a PAH-okat paprikamintákból elemezték egy optimalizált QuEChERS extrakcióval, majd az EZ-POP NP SPE patron segítségével történő tisztítással. A laza szorbensekkel végzett QuEChERS tisztítással összehasonlítva az EZ-POP NP sokkal tisztább extrakciót eredményezett. Az extrakciós és az EZ-POP NP tisztítási eljárások optimalizálása >70%-os visszanyerést eredményezett 10 ng/g spiking szint mellett; belső standard korrekció nélkül számítva.
Kísérlet
A paprikamintákat egy helyi élelmiszerboltból szereztük be. A módszer pontosságának és reprodukálhatóságának értékeléséhez a mintákat 10 ng/g-os szinten a 1. táblázatban felsorolt PAH-okat tartalmazó keverékkel spicceltük. A spiccelés után a mintákat az extrakció előtt 1 órán át hagyták egyensúlyban állni. A mintaextraktumokat az 1. ábra-ban leírt eljárással készítettük el. Az extraktumokat ezután SPE-tisztításnak vetettük alá az EZ-POP NP patron segítségével, a 2. ábra szerint. Az elemzést GC/MS/MS módszerrel végeztük a 2. táblázatban bemutatott feltételek és az 1. táblázatban szereplő átmenetek alkalmazásával. Közvetlenül a GC-analízis előtt belső standard keveréket adtunk a kivonatokhoz, amelyet csak a műszer teljesítményének ellenőrzésére használtunk. A minták mennyiségi meghatározása egy mátrixhoz illeszkedő kalibrációs görbéhez viszonyítva történt, amelyet a paprikakivonattal nem szennyezett paprikakivonattal készítettünk.
Eredmények és vita
GC/MS/MS körülmények. Az analízis körülményeit a PAH-okra optimalizáltuk. Magasabb injektálónyílás és MS hőmérsékletet, valamint nyomás impulzus injektálást és 2 mm ID bemeneti bélést, használtunk a válasz és a csúcs alakjának javítása érdekében. A kemencehőmérsékleti program az Anderson és munkatársai által használt programon alapult, és szükséges volt az olyan izomerek, mint a benzo[b], [k] és [j] fluorantén kromatográfiás felbontásához, amelyeket nem lehet megkülönböztetni az MRM-átmenetek alapján.6 Ez a hőmérsékleti program a GC kapilláris oszlopával (SLB®-PAHms) kombinálva az összes izomercsoport megfelelő felbontását biztosította. Erre példa a 3. ábra a benzo[b], [k] és [j] fluorantén izomerekre vonatkozóan. Ezek az izomerek 5%-os fenilmetil-szilikon vagy "X-5" típusú fázison nem választhatók szét.
1. ábra.A paprikából származó PAH-ok esetében alkalmazott mintaextrakciós eljárás.
2. ábra.Tisztítási eljárás EZ-POP NP SPE használatával paprikakivonathoz.
![Benzo [b], [k] és [j] fluorantének GC/MS/MS analízise SLB®-PAH MS oszlopokon; 10 ppb paprika kivonatban. 3. ábra. Benzo[b], [k] és [j] fluorantének GC/MS/MS analízise az SLB®-PAH MS oszlopokon; 10 ppb paprikakivonatban.](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/protocols/analytical-chemistry/solid-phase-extraction/gc-ms-ms-analysis-benzo-flouranthenes/gc-ms-ms-analysis-benzo-flouranthenes.png)
3. ábra.Benzo [b], [k] és [j] fluorantének GC/MS/MS analízise SLB®-PAH MS oszlopokon; 10 ppb paprika kivonatban.
4. ábra.Az extrakciós oldószer hatása az 5 és 6 gyűrűs PAH-ok visszanyerésére a szúrós paprikából (10 ng/g).
A mintaelőkészítési eljárás optimalizálása
A mintaextrakciót a "QuEChERS- -szerű" megközelítés alapján végeztük. Az extrakciós oldószer összetételét a QuEChERS esetében általában használt 100%-os acetonitriltól a nehezebb PAH-ok visszanyerésének növelése érdekében optimalizáltuk.
A 4. ábra a paprikából nyert, 10 ng/g mennyiségben szúrós paprikából nyert nehezebb 5 6 gyűrűs PAH-ok abszolút válaszának összehasonlítását mutatja be, amelyeket 100%-os acetonitrillel és 90:10 arányú acetonitril:metilén-klorid keverékkel extraháltak. Az így kapott kivonatokat SPE tisztítás előtt elemeztük, hogy csak az extrakciós oldószer hatását értékeljük.
Az 5&6 gyűrűs PAH-ok jobb visszanyerést mutattak a 90:10 arányú keverék használatával, amit a magasabb válaszok is jeleznek. Ahogyan az várható volt, a 90:10 arányú keverékkel előállított extraktumban több volt a háttér, ami olajos maradékként volt látható. Emiatt az extrakciós oldószerben lévő metilén-klorid nagyobb százalékát nem értékeltük.
A tisztítás tekintetében az EZ-POP NP SPE patron jobb tisztítást biztosított, mint a QuEChERS. Az EZ-POP NP patront eredetileg az étolajokból, különösen az olívaolajból származó PAH-ok elemzésére fejlesztették ki. Az étolajmintákhoz ajánlott eluáló oldószer az acetonitril, mivel egyensúlyt biztosít az analit visszanyerése és a háttérvisszatartás között. Korábbi munkák azt mutatták, hogy a metilén-klorid hozzáadása növelte a PAH-ok visszanyerését, de nemkívánatos mellékhatása volt, hogy növelte a háttér mennyiségét a végső kivonatban.4 Mivel azonban a paprika oldószeres kivonata lényegesen kevesebb olajat tartalmazott, a tisztítási eljárást módosítani lehetett az 5 és 6 gyűrűs PAH-ok visszanyerésének növelése érdekében anélkül, hogy a háttér elfogadhatatlan szintre emelkedett volna. Konkrétan az elúciós oldószer összetételét úgy változtattuk meg, hogy az metilén-kloridot tartalmazzon. Az 5. ábra a 4-6 gyűrűs PAH-okra kapott abszolút válasz összehasonlítását mutatja a különböző elúciós oldószerek használatával az EZ-POP NP tisztítás során. A feldolgozott minták paprika (10 ng/g spiking szint) voltak, amelyet 90:10 acetonitril:metilén-klorid arányban extraháltak. Az összes PAH-anyag reakciója nőtt a metilén-klorid elúciós oldószerhez való hozzáadásával. A 10 és 20%-os hozzáadás közötti különbség a válaszok között néhány vegyület esetében minimális volt; a végső extraktumban azonban nőtt a háttér. Így a 90:10 arányú acetonitril:metilén-klorid elúciós oldószert választottuk az EZ-POP NP tisztításhoz.
5. ábra.Az EZ-POP NP tisztítás során használt elúciós oldószer összetételének hatása a 4-6 gyűrűs PAH-ok visszanyerésére a szúrós paprikából (10 ng/g).
6. ábra.EZ-POP NP SPE és QuEChERS segítségével tisztított paprikaextraktumok hasonló szorbiensekkel. A Z-Sep, Z-Sep/C18 és Z-Sep+ QuEChERS tisztítások.
7. ábra.A paprikakivonatok GC/MS vizsgálatának összehasonlítása; EZ-POP NP, QuEChERS Z-Sep+ és tisztítás nélkül.
8. ábra.A PAH-ok GC/MS/MS elemzése paprikában, 10 ng/g koncentrációban, EZ-POP NP-vel történő tisztítás után. A csúcsok azonosítóit az 1. táblázat tartalmazza.
Háttércsökkentés
A száraz minták, például a paprika esetében a laza szorbensekkel végzett QuEChERS-tisztítás nem biztosít elegendő kapacitást a háttér elfogadható szintre történő csökkentéséhez. Ha az elemzés peszticidekre irányul, a tisztításhoz szén és primer szekunder amin (PSA) vagy aminopropil-funkcionalizált szilícium-dioxidot tartalmazó kétrétegű SPE-kazetták használhatók. PAH-ok esetében azonban a szén nem használható, mivel erősen visszatartja ezeket a vegyületeket, ami gyenge visszanyerést eredményez. Az EZ-POP NP nem tartalmaz szenet, ezért alkalmas a PAH-ok tisztítására. Tisztítási kapacitását közvetlenül összehasonlítottuk a QuEChERS-sel, amely az EZ-POP NP patronhoz hasonló szorbenseket tartalmazó keverékeket használt. A 90:10 acetonitril:metilén-klorid arányban előállított és az EZ-POP NP és a QuEChERS segítségével tisztított paprikakivonatokat a 6. ábra mutatja. A tisztítás nélkülivel összehasonlítva mindkét módszer csökkentette a színt, az EZ-POP NP-vel a legvilágosabb színt. A Z-Sep-pel tisztított minta némi olajos maradványt mutatott, amint az az üveg belsejében látható. A GC/MS-vizsgálat összehasonlításakor (7. ábra) az EZ-POP NP tisztítás eredményezte a legalacsonyabb hátteret, különösen a C16 és C18 zsírsavak eltávolítása tekintetében. Itt csak a Z-Sep+ adatait mutatjuk be, mivel az összehasonlításba bevont három QuEChERS-szorbens közül ennek volt a legalacsonyabb a háttere. Az EZ-POP NP-vel végzett végleges, optimalizált tisztítási módszerrel az összes PAH-t háttérmentesen detektáltuk, amint az a 8. ábrán látható.
PAH-tüskék visszanyerése és ismeretlen minták elemzése
A 10 ng/g-os tüskével szúrt paprikaminták elemzésének visszanyerési és reprodukálhatósági adatait a 3. táblázat mutatja be. Minden visszanyerési értéket belső standard korrekció nélkül határoztunk meg, így azok abszolút értékek. Összességében a visszanyerés nagyon jó volt (>70%), az RSD-értékek <15%-osak voltak. Kivételt képezett a fluorén és a dibenzo[a,h]pirén. A fluorén-csúcsnál némi mátrixinterferencia eluálódott (mindkét megfigyelt MRM-ben jelen volt), a dibenzo[a,h]pirén esetében pedig a válasz a tüskékből való kioldódáskor rendszertelen volt, ami rossz reprodukálhatóságot eredményezett.
A tüskék visszanyeréséhez használt paprikán kívül még két másik márkát elemeztek tüske nélkül. Az egyiket "füstölt paprikaként" jelölték, és így várhatóan lényegesen magasabb PAH-szintet tartalmazott. Mindkét márkát két példányban elemezték, és az eredményeket a 4. táblázat foglalja össze. Az "A" márkában több PAH-t mutattak ki, de egyik sem haladta meg a fűszernövényekre és fűszerekre vonatkozó uniós határértékeket. A füstölt minta ezzel szemben mind a négy, az uniós rendeletben felsorolt PAH-nak kimutatható szintjét tartalmazta. A benzo[a]pirén a megengedett 10 ng/g-os határérték alatt volt jelen; azonban e PAH, valamint a benzo[a]antracén, a krizén és a benzo[b]fluorantén együttes szintje jóval az 50 ng/g-os határérték felett volt. Ez várható volt, mivel a füstölési folyamat során PAH-ok keletkeznek, amelyek később a paprikába kerülnek. Az uniós rendelet azonban kifejezetten kimondja, hogy mivel a füstölt fűszernövényeket általában ilyen kis mennyiségben fogyasztják, mentesülnek e szabályozási határértékek alól.
*füstölt paprika
A nehezebb PAH-okat nehéz lehet alacsony koncentrációban GC/MS-sel elemezni a válaszadással és a csúcs alakjával kapcsolatos problémák miatt. A műszer teljesítménye gyorsan csökkenhet a szennyezett minták befecskendezésével. Annak megállapítására, hogy ez a paprikakivonatok elemzésénél előfordul-e, a 4-6 gyűrűből származó, nem célzott PAH-ok belső standardjait adtuk a kivonatokhoz az elemzés előtt. Ezeknek a vegyületeknek a reakcióját ezután a futtatás során nyomon követtük. A belső standardok egyikénél sem figyeltek meg csökkenést a reakcióban, és a területszámok eltérése a futás során mindegyiknél <15% volt. Ez azt jelzi, hogy a tisztítás megfelelő volt egy robusztus GC-módszer előállításához.
Következtetések
Mintakészítési módszert dolgoztunk ki a paprikaporban lévő PAH-ok alacsony szintű analízisére. Az extrakciós protokoll egy "módosított QuEChERS" megközelítést alkalmazott, amelyben az extrakciós oldószerhez metilén-kloridot adtak a visszanyerés növelése érdekében. A tisztítást SPE-vel, az EZ-POP NP patronnal végezték, az acetonitril elúciós oldószerhez metilén-klorid hozzáadásával. Ez a módosítás a 4-6 gyűrűs PAH-ok >80%-os abszolút visszanyerését eredményezte, a legtöbb esetben < 15%-os RSD értékekkel. Az SPE tisztítás jelentősen csökkentette a háttérszintet a kivonatban, különösen a C16 és C18 zsírsavak esetében, a laza szorbenseket használó QuEChERS tisztításhoz képest. A PAH-ok elemzése egy alkalmazásspecifikus GC oszlopon (SLB®-PAHms) volt szükséges az MRM alapján nem megkülönböztethető izomer halmazok kromatográfiás feloldásához.
A PAH-standardjaink teljes választékáért látogasson el a SigmaAldrich.com/pahstandards
oldalra.Hivatkozások