主要文件
1.15480
Supelco
Hyamine® 1622溶液
0.004 mol/l, for the deterimination of anionic tensides
别名:
N-苄基-N,N-二甲基-N-[4-(1.1.3.3-四甲基丁基)-苯氧基乙氧基乙基]氯化铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352107
NACRES:
NA.21
产品名称
Hyamine® 1622溶液, for the determination of anionic tensides 0.004 mol/l
质量水平
表单
liquid
浓度
0.004 M
技术
titration: suitable
pH值(酸碱度)
9-10 (20 °C in H2O)
密度
1.0 g/cm3 at 20 °C
储存温度
15-25°C
包装
产品包装编码(SKU-pack size number)尾数是“3”,如xxxxxx1003或xxxxxxx 4003,代表其为SmartChemical产品,通过产品标签上的RFID标记可将数据无缝传输到仪器。详情参见www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
法律信息
Hyamine is a registered trademark of Lonza Group Ltd.
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
访问文档库
商品
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.