Merck
PHR1425
Supelco
苄索氯铵
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
苄索氯铵, 氯化苄乙氧铵, (二异丁基苯氧基乙氧基乙基)二甲基苄基氯化铵 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H42ClNO2
CAS号:
分子量:
448.08
Beilstein:
3898548
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to Ph. Eur. B0550000
traceable to USP 1051500
API类
benzethonium chloride
CofA
current certificate can be downloaded
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
162-164 °C (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Cl-].CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCC[N+](C)(C)Cc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C27H42NO2.ClH/c1-26(2,3)22-27(4,5)24-13-15-25(16-14-24)30-20-19-29-18-17-28(6,7)21-23-11-9-8-10-12-23;/h8-16H,17-22H2,1-7H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
苄索氯铵是一种季铵类药物,具有抗感染、抗菌和抗癌活性。它通常用于各种商业应用,包括滴眼液和滴鼻液、肥皂、漱口水和化妆品。
用于质量控制的药物二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
应用
苄索氯铵可用作药物标准品,用于通过色谱技术测定药物制剂中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析说明
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他说明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
附注
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAA2733。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推荐产品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Effects of consumer antimicrobials benzalkonium chloride, benzethonium chloride, and chloroxylenol on colonic inflammation and colitis-associated colon tumorigenesis in mice
Sanidad KZ, et al.
Toxicological Sciences, 163(2), 490-499 (2018)
Studies on the interactions of some small biomolecules with antibacterial drug benzethonium chloride and its active pharmaceutical ingredient ionic liquid (API-IL) benzethonium L-proline at varying temperatures
Yan Z, et al.
Journal of Molecular Liquids, 255, 530-540 (2018)
Determination of benzalkonium chloride preservative in pharmaceutical formulation of eye and ear drops using new potentiometric sensors
Gaber M, et al.
Materials Science and Engineering, C, 32(8), 2299-2305 (2012)
Development and validation of a capillary zone electrophoresis method for the determination of benzalkonium chlorides in ophthalmic solutions
Hou YH, et al.
Journal of Chromatography A, 976(1-2), 207-213 (2002)
T Marques et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 444, 170-175 (2015-02-24)
Mesangial cells subject to high extracellular glucose concentrations, as occur in hyperglycaemic states, are unable to down regulate glucose influx, resulting in intracellular activation of deleterious biochemical pathways. A high expression of GLUT1 participates in the development of diabetic glomerulopathy.