蒸汽壓力
2.04 hPa ( 20 °C)
品質等級
產品線
Aquastar®
形狀
liquid
自燃溫度
300 °C
expl. lim.
1.6-8.0 % (v/v) 1-Pentanol)
技術
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
bp
138 °C/1013 hPa
mp
-78 °C
轉變溫度
flash point 49 °C
密度
0.82 g/cm3 at 20 °C
格式
single component solution
儲存溫度
15-25°C
一般說明
标准水样(5 mg/ml)是液态水标准品,基于长链醇。
應用
这种5 mg/ml水标准品可作为日常滴定控制的分析标准品。
分析報告
含量测定:4.980 - 5.020 mg/ml
法律資訊
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
推薦
产品编号
说明
价格
試劑
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
120.2 °F
閃點(°C)
49 °C