主要文件
1.88051
Supelco
Water Standard
0.1%, Certified Reference Material for coulometric Karl Fischer Titration 1 g ≙ 1 mg H₂O Aquastar®
别名:
水标准品,0.1% ,用于比色法卡尔费休滴定
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115601
NACRES:
NA.24
产品名称
水标 0.1 %,用于库伦法测定, Certified Reference Material for coulometric Karl Fischer Titration 1 g ≙ 1 mg H₂O Aquastar®
等級
certified reference material
品質等級
agency
ISO 17025, 17034
產品線
Aquastar®
形狀
liquid
自燃溫度
287 °C (Information refers to the main component.)
expl. lim.
1.7-11.5 % (v/v) Information refers to the main component.)
技術
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
bp
119 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 31 °C (Information refers to the main component.)
密度
0.92 g/cm3 at 20 °C
形式
single component solution
儲存溫度
15-25°C
一般說明
0.1%水标采用高纯水和试剂通过重量法制备而成。其经过DIN EN ISO/IEC 17025认可质控(QC)实验室表征。标准品的水分含量根据ISO 760通过直接库伦卡尔费休滴定测定。
请浏览 ISO 证书和现场质量自评以查看当前的鉴定证书。
http://www.sigma-aldrich.com下载证书以查看认证值,包括不确定性和失效日期。
應用
本品可作为认证标准物质(CRM),用于根据ISO 9001 7.1.5《监视与量测资源》要求,验证卡尔费休库仑法滴定仪的准确度。也可按照欧洲药典2.5.32《微量水分测定法》标准,检查测定结果的准确度。虽然比较适合库仑法,它也可用于验证容量法测定的低含水量。
特點和優勢
  • 方便的8 mL玻璃安瓿包装,每盒含10支一次性安瓿瓶
  • 提供批次特定的分析证书(CoA),附有准确测定的批次含水量数据、分析方法、NIST批次和最短保质期
  • 经ISO/IEC 17025和ISO 17034认证实验室检测和验证
  • 可直接溯源至SI单位(kg),并经NIST SRM 2890验证
包裝
产品包装编码(SKU-pack size number)尾数是“3”,如xxxxxx1003或xxxxxxx 4003,代表其为SmartChemical产品,通过产品标签上的RFID标记可将数据无缝传输到仪器。详情参见www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
分析報告
含量测定(H₂O):0.970 - 1.030 mg/g
法律資訊
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
試劑
产品编号
说明
价格
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
88.7 °F - closed cup - Information refers to the main ingredient.
閃點(°C)
31.5 °C - closed cup - Information refers to the main ingredient.
访问文档库
商品
New Aquastar® Karl Fischer Anolyte for precise and reproducible determination of low water content in the range of 10 ppm to 10000 ppm for cells without a diaphragm.
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
实验方案
Karl Fischer titration offers accurate water content determination in hemp samples compared to the loss on drying method.