Merck
43843
Supelco
23种多元素ICP混标6
TraceCERT®, 23 elements, 100 mg/L each in nitric acid and hydrofluoric acid
别名:
ICP Multi-Element Calibration Solution 6
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
AAS: suitable
ICP: suitable
應用
industrial qc
pharmaceutical
格式
multi-component solution
相关类别
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO/IEC 17025ISO 17034生产和认证。该 CRM 可追溯到 SI 单位千克,并根据 NMI 中的主要材料(例如 NIST)进行测量。
认证内容包括标识在证书上的不确定性和有效期。
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书。
應用
  • Trace metal analysis in environmental samples: Utilization of Multielement Standard Solution 6 in the analysis of seawater and fish otoliths via ICP-MS, enhancing the detection and quantification of trace metals critical in environmental monitoring and conservation efforts (Zereen et al., 2014).
分析報告
以下每种成分均为100 mg/L: Al、Sb、Ba、Pb、B、Ca、Cd、Cr、Co、Fe、K、Cu、Li、Mg、Mn、Mo、Na、Ni、P、Si、Ti、V和Zn,溶剂为5%硝酸和≤0.1 %氢氟酸
其他說明
有关用于ICP和AAS的TraceCERT系列CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的无机TraceCERT网站
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
安全危害
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)