等級
reference material
品質等級
產品線
Certipur®
技術
ICP: suitable
pH值
1 (20 °C in H2O)
密度
1.09 g/cm3 at 20 °C
應用
industrial qc
pharmaceutical
形式
multi-component solution
儲存溫度
15-25°C
應用
- ICP多元素校准标准:标题为“席夫碱功能化硅胶同时分离富集药物和水样中的Cu (Ⅱ)、Ni (Ⅱ)和Cd (Ⅱ)”的文章重点介绍了ICP多元素标准溶液Ⅳ在痕量金属分析中的应用,证明了其在确保包括药物在内的各种基质中元素定量的准确性和可靠性方面的关键作用(Tokay and Bağdat, 2022)。
- 用于生物制药研究的痕量金属标准品:该标准溶液对于制药行业使用的ICP - MS仪器的精确校准至关重要,有助于满足严格的元素杂质质量控制标准。
- 药品中元素杂质检查:采用ICP多元素标准溶液Ⅳ验证药品中元素杂质是否符合规定要求,确保患者用药安全和产品疗效。
分析報告
Ag(银):1000 mg/l
Al(铝):1000 mg/l
B(硼):1000 mg/l
Ba(钡):1000 mg/l
Bi(铋):1000 mg/l
Ca(钙):1000 mg/l
Cd(镉):1000 mg/l
Co(钴):1000 mg/l
Cr(铬):1000 mg/l
Cu(铜):1000 mg/l
Fe(铁):1000 mg/l
Ga(镓):1000 mg/l
In(铟):1000 mg/l
K(钾):1000 mg/l
Li(锂):1000 mg/l
Mg(镁):1000 mg/l
Mn(锰):1000 mg/l
Na(钠):1000 mg/l
Ni(镍):1000 mg/l
Pb(铅):1000 mg/l
Sr(锶):1000 mg/l
Tl(铊):1000 mg/l
Zn(锌):1000 mg/l
Al(铝):1000 mg/l
B(硼):1000 mg/l
Ba(钡):1000 mg/l
Bi(铋):1000 mg/l
Ca(钙):1000 mg/l
Cd(镉):1000 mg/l
Co(钴):1000 mg/l
Cr(铬):1000 mg/l
Cu(铜):1000 mg/l
Fe(铁):1000 mg/l
Ga(镓):1000 mg/l
In(铟):1000 mg/l
K(钾):1000 mg/l
Li(锂):1000 mg/l
Mg(镁):1000 mg/l
Mn(锰):1000 mg/l
Na(钠):1000 mg/l
Ni(镍):1000 mg/l
Pb(铅):1000 mg/l
Sr(锶):1000 mg/l
Tl(铊):1000 mg/l
Zn(锌):1000 mg/l
其他說明
因监管原因在美国和加拿大受阻
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
安全危害
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
其他客户在看
相关内容
Atomic spectroscopy techniques like AAS, AES, ICP-OES, and ICP-MS identify and quantify elemental composition in samples.
原子光谱技术(如 AAS、AES、ICP-OES 和 ICP-MS)可鉴定和定量分析样品中的各元素成分。