主要文件
1.88055
Supelco
水标准油
Certified Reference Material for Karl Fischer Titration (oil matrix 15-30 ppm H2O) Aquastar®
别名:
水标准品,用于卡尔费休滴定
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115601
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
agency
ISO 17025,17034
產品線
Aquastar®
形狀
liquid
技術
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
運動黏度
7.8 cSt(20 °C)
密度
0.88 g/cm3 at 20 °C
形式
single component solution
儲存溫度
15-25°C
一般說明
水标准油使用变压器由配制而成,其含水量采用卡尔费休库仑滴定法根据ISO 760的规定进行测定。它专为需要测量油样中水含量的应用而设计。
请访问ISO证书和现场质量自我评估获取最新的认证证书。
http://www.sigma-aldrich.com网站下载您的证书,查看包括不确定性和有效期在内的认证值。
應用
本品可作为认证参考物质(CRM),用于根据ISO 9001 7.1.5《监视与量测资源》要求,验证卡尔费休库仑法滴定仪的准确度。
特點和優勢
  • 方便的8 mL玻璃安瓿包装,每盒含10支一次性安瓿瓶
  • 已根据ISO 17034和ISO指南35要求实行稳定性和均一性研究
  • 经ISO/IEC 17025和ISO 17034认证实验室检测和验证
  • 可直接溯源至SI单位(kg),并经NIST SRM 2890验证
包裝
产品包装编码(SKU-pack size number)尾数是“3”,如xxxxxx1003或xxxxxxx 4003,代表其为SmartChemical产品,通过产品标签上的RFID标记可将数据无缝传输到仪器。详情参见www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
分析報告
含量测定(H₂O):0.015 - 0.030 mg/g
法律資訊
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
試劑
产品编号
说明
价格
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Asp. Tox. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
商品
New Aquastar® Karl Fischer Anolyte for precise and reproducible determination of low water content in the range of 10 ppm to 10000 ppm for cells without a diaphragm.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.