產品線
Aquastar®
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: volumetric
技術
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH值
5.8-6.3 (20 °C in H2O)
轉變溫度
flash point 12 °C
密度
0.80 g/cm3 at 20 °C
形式
single component solution
儲存溫度
15-25°C
法律資訊
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
53.6 °F
閃點(°C)
12 °C
其他客户在看
实验方案
Summary application report for analysis of moisture in Formic acid
Summary application report for analysis of moisture in 1-Methyl-2-pyrrolidone.
Summary application report for analysis of moisture in Sodium methylate
Summary application report for analysis of moisture in Sodium tert-butoxide.