文件
1.88010
Supelco
容量法双组份滴定剂,滴定度5mg/mL
1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O, titrant for Karl Fischer titration with two component reagents, AQUASTAR®®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115601
NACRES:
NA.21
product name
容量法双组份滴定剂,滴定度5mg/mL, titrant for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents 1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O Aquastar®
品質等級
產品線
Aquastar®
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: volumetric
濃度
5 mg/mL
技術
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
轉變溫度
flash point <21 °C
密度
0.85 g/cm3 at 20 °C
格式
two component solution
儲存溫度
15-25°C
包裝
产品包装编码(SKU-pack size number)尾数是“3”,如xxxxxx1003或xxxxxxx 4003,代表其为SmartChemical产品,通过产品标签上的RFID标记可将数据无缝传输到仪器。详情参见www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
分析報告
效率: ≥ 5.0
其他說明
产品包装编码(SKU-pack size number)尾数是“3”,如xxxxxx1003或xxxxxxx 4003,代表其为SmartChemical产品,通过产品标签上的RFID标记可将数据无缝传输到仪器。详情参见www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
法律資訊
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 1
標靶器官
Thyroid
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - (Methanol)
閃點(°C)
9.7 °C - (Methanol)
访问文档库
实验方案
Summary application report for analysis of moisture in D(+)-glucose-monohydrate
Summary application report for analysis of moisture in Ammonia, aqueous
Summary application report for analysis of moisture in Hydrochloric acid
Sulphonic acids affect KF solution pH during titration; specific buffers are needed for thiophenes or mercaptans.
查看所有结果