文件
1.88005
Supelco
容量法单组份滴定剂,滴定度~5mg/mL
1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O, one-component reagent for Karl Fischer titration, AQUASTAR®®
别名:
Titrant Solution 5
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115601
NACRES:
NA.21
product name
容量法单组份滴定剂,滴定度~5mg/mL, one-component reagent for volumetric Karl Fischer titration 1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O Aquastar®
品質等級
產品線
Aquastar®
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: volumetric
濃度
5 mg/mL
技術
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
密度
1.19 g/cm3 at 20 °C
格式
single component solution
儲存溫度
15-25°C
包裝
产品包装编码(SKU-pack size number)尾数是“3”,如xxxxxx1003或xxxxxxx 4003,代表其为SmartChemical产品,通过产品标签上的RFID标记可将数据无缝传输到仪器。详情参见www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
分析報告
卡尔费休滴定剂的浓度(效率)随时间而降低。因此,效价作为抵消这种影响以及设备、个人操作和实验室条件变化的校正因子,必须在打开新瓶后立即测定,并应定期核实。
法律資訊
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Health hazardCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
標靶器官
Thyroid
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
实验方案
Summary application report for analysis of moisture in sulfuric acid
This protocol describes a one-component Volumetric Karl Fischer Titration method for the determination of water content in Benserazide hydrochloride.
Summary application report for analysis of moisture in D(+)-glucose-monohydrate
Summary application report for analysis of moisture in Ammonia, aqueous
查看所有结果