产品名称
氢氧化钠 溶液, c(NaOH) = 0.25 mol/l (0.25 N), Titripur®
蒸汽压
3 mmHg ( 37 °C)
质量水平
产品线
Titripur®
表单
liquid
质量
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
反应适用性
reaction type: Acid-base reactions
包装
Titripac® of
浓度
0.25 M
技术
titration: suitable
pH值(酸碱度)
13.5 (20 °C in H2O)
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
- 吸附研究: 氢氧化钠溶液可用于处理聚合物吸附剂,可以提高吸附剂的吸附性能。最近的一项研究考察了用氢氧化钠处理PVC/Aliquat-336聚合物吸附剂对铬(VI)吸附的影响。这种处理提高了聚合物的吸附能力,使其更有效地从水溶液中去除重金属(Ouazine et al., International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2022)。
- 乙醇钠的合成: 氢氧化钠溶液可用于合成乙醇钠,有机合成中的一种重要试剂。研究表明,在环境温度下使用氢氧化钠和乙醇-90可以高效地合成乙醇钠。该方法为这种关键化学中间体的制备提供了一种简单且经济有效的方法(Randriana et al., World Journal of Applied Chemistry, 2021)。
- 腐蚀抑制:氢氧化钠溶液可用于腐蚀抑制研究。研究表明,恒春黄槿(Thespesia populnea)叶片的水性提取物可以有效抑制铝钢在氢氧化钠溶液中的腐蚀。该研究利用电化学技术证明了钢表面保护膜的形成,重点介绍了天然抑制剂在工业应用中的潜力(Brindha and Venkatraman, Research Journal of Chemistry and Environment, 2023)。
特点和优势
认证:
此滴定溶液由我们获得DAkkS(Deutsche Akkreditierungsstelle,德国国家认证机构)DIN EN ISO/IEC 17025标准的滴定溶液物质的量浓度分析认可的校准实验室D-K-15185-01-00分析。认证证书请见www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
此滴定溶液由我们获得DAkkS(Deutsche Akkreditierungsstelle,德国国家认证机构)DIN EN ISO/IEC 17025标准的滴定溶液物质的量浓度分析认可的校准实验室D-K-15185-01-00分析。认证证书请见www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
包装
产品包装编码(SKU-pack size number)尾数是“3”,如xxxxxx1003或xxxxxxx 4003,代表其为SmartChemical产品,通过产品标签上的RFID标记可将数据无缝传输到仪器。详情参见www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Titripac®包装:所有产品包装编码(SKU-pack size number)以“000, 4003, 9010, 9013”结尾 - 更多详情参见www.sigmaaldrich.com/Titripac
Titripac®包装:所有产品包装编码(SKU-pack size number)以“000, 4003, 9010, 9013”结尾 - 更多详情参见www.sigmaaldrich.com/Titripac
分析说明
形态:液体
物质的量浓度:0.24875 - 0.25125 mol/L
测量不确定度± 0.00075 mol/L
可溯源至NIST SRM
浓度通过容量滴定法在20°C测定。
此滴定溶液的物质的量浓度是使用符合ISO 17034的认证标准物质邻苯二甲酸氢钾基准试剂(货号1.02400)标定的,并可溯源至美国盖瑟斯堡国家标准技术研究所的一级标准参考物质(SRM)(NIST SRM 84邻苯二甲酸氢钾),由我们的DIN EN ISO/IEC 17025认可的德国达姆施塔特默克校准实验室负责分析。不确定度表示为扩展的测量不确定度,覆盖因子k = 2,覆盖95%的置信度。
注意:滴定度是一种用于校正容量滴定溶液、滴定设备、温度和其他实验室条件变化的校正因子。为了获得正确的滴定结果,建议在打开新瓶后并在一定时间间隔内,立即使用实验室专用设备并在实验室特定条件下对滴定度进行确定。
物质的量浓度:0.24875 - 0.25125 mol/L
测量不确定度± 0.00075 mol/L
可溯源至NIST SRM
浓度通过容量滴定法在20°C测定。
此滴定溶液的物质的量浓度是使用符合ISO 17034的认证标准物质邻苯二甲酸氢钾基准试剂(货号1.02400)标定的,并可溯源至美国盖瑟斯堡国家标准技术研究所的一级标准参考物质(SRM)(NIST SRM 84邻苯二甲酸氢钾),由我们的DIN EN ISO/IEC 17025认可的德国达姆施塔特默克校准实验室负责分析。不确定度表示为扩展的测量不确定度,覆盖因子k = 2,覆盖95%的置信度。
注意:滴定度是一种用于校正容量滴定溶液、滴定设备、温度和其他实验室条件变化的校正因子。为了获得正确的滴定结果,建议在打开新瓶后并在一定时间间隔内,立即使用实验室专用设备并在实验室特定条件下对滴定度进行确定。
法律信息
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关产品
产品编号
说明
价格
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
nwg