主要文件
1.09112
Supelco
氢氧化钾 溶液
c(KOH) = 0.1 mol/l (0.1 N), reag. Ph. Eur., ready-to-use volumetric solution for titration, Titripur®
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KOH
CAS号:
分子量:
56.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352305
NACRES:
NA.21
产品名称
氢氧化钾 溶液, c(KOH) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur.
Agency
reag. Ph. Eur.
质量水平
产品线
Titripur®
表单
liquid
质量
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
反应适用性
reaction type: Acid-base reactions
浓度
0.1 M
技术
titration: suitable
pH值(酸碱度)
13 (20 °C in H2O)
沸点
100 °C
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
[K+].[O-][H]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • Chemical and morphological analysis of explanted polyurethane vascular prostheses: the challenge of removing fixed adhering tissue.:本文在移植聚氨酯人工血管的检测中使用氢氧化钾溶液进行清理以便用于化学分析,着重于去除仍然附着在生物材料上的组织。(Zhang et al., 1996)。
特点和优势
认证:
此滴定溶液由我们获得DAkkS(Deutsche Akkreditierungsstelle,德国国家认证机构)DIN EN ISO/IEC 17025标准的滴定溶液物质的量浓度分析认可的校准实验室D-K-15185-01-00分析。认证证书请见www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
包装
产品包装编码(SKU-pack size number)尾数是“3”,如xxxxxx1003或xxxxxxx 4003,代表其为SmartChemical产品,通过产品标签上的RFID标记可将数据无缝传输到仪器。详情参见www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
分析说明
形态:液体
物质的量浓度:0.0995 - 0.1005 mol/L
测量不确定度± 0.0003 mol/L
可溯源至NIST SRM
浓度通过容量滴定法在20℃测定。
此滴定溶液的物质的量浓度是使用符合ISO 17034的认证标准物质邻苯二甲酸氢钾基准试剂(货号1.02400)标定的,并可溯源至美国盖瑟斯堡国家标准技术研究所的一级标准参考物质(SRM)(NIST SRM 84邻苯二甲酸氢钾),由我们的DIN EN ISO/IEC 17025认可的德国达姆施塔特默克校准实验室负责分析。不确定度表示为扩展的测量不确定度,覆盖因子k = 2,覆盖95%的置信度。
注意:滴定度是一种用于校正容量滴定溶液、滴定设备、温度和其他实验室条件变化的校正因子。为了获得正确的滴定结果,建议在打开新瓶后并在一定时间间隔内,立即使用实验室专用设备并在实验室特定条件下对滴定度进行确定。
法律信息
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关产品
产品编号
说明
价格
象形图
Corrosion
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
nwg